1667938
USP
Tizanidine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Acetyl-2-imidazolidinethione
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tizanidine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C5H8N2OS/c1-4(8)7-3-2-6-5(7)9/h2-3H2,1H3,(H,6,9)
chave InChI
XGAVQYNYNMJURR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Tizanidine Hydrochloride
- Tizanidine Tablets
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3