Y0001698
Tizanidine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-(5-Chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)thiourea
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tizanidine
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1nc2c(n1)ccc(c2NC(=S)N)Cl
InChI
1S/C7H5ClN4S2/c8-3-1-2-4-6(12-14-11-4)5(3)10-7(9)13/h1-2H,(H3,9,10,13)
chave InChI
HDSZYIYKDOIGFC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)