1667348
USP
Timolol Related Compound F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Chloro-4-morpholin-4-yl-1,2,5-thiadiazole, 4-(4-Chloro-1,2,5-thiadiazol-3-yl)morpholine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
timolol
fabricante/nome comercial
USP
pf
44-47 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nsnc1N2CCOCC2
InChI
1S/C6H8ClN3OS/c7-5-6(9-12-8-5)10-1-3-11-4-2-10/h1-4H2
chave InChI
LAUCCQWGVCJGFT-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3