1642904
USP
Tagatose
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
D-(−)-Tagatose
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
tagatose
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5+,6-/m1/s1
chave InChI
BJHIKXHVCXFQLS-PQLUHFTBSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Lactulose Concentrate
- Lactulose Solution
- Tagatose
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3