1624006
USP
Sulfacetamide sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sulfacetamide sodium salt monohydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sulfacetamide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC=C(S(N([Na])C(C)=O)(=O)=O)C=C1.O
InChI
1S/C8H10N2O3S.Na.H2O/c1-6(11)10-14(12,13)8-4-2-7(9)3-5-8;;/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
IHCDKJZZFOUARO-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Also, for use with USP monographs such as:
- Sulfacetamide Sodium Ophthalmic Ointment
- Sulfacetamide Sodium Ophthalmic Solution
- Sulfacetamide Sodium Topical Suspension
- Sulfacetamide Sodium and Prednisolone Acetate Ophthalmic Ointment
- Sulfacetamide Sodium and Prednisolone Acetate Ophthalmic Suspension
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3