Documentos Principais
72850
Supelco
2,4-Dihydroxybenzophenone
analytical standard
Sinônimo(s):
DHB
About This Item
Fórmula linear:
(HO)2C6H3COC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
214.22
Beilstein:
1311566
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
144.5-147 °C (lit.)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(c(O)c1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-10-6-7-11(12(15)8-10)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,14-15H
chave InChI
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
125 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)