1614909
USP
Sodium tartrate dihydrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Sodium tartrate dibasic dihydrate, L-(+)-Tartaric acid disodium salt, Disodium tartrate dihydrate, Sodium tartrate dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
sodium tartrate dihydrate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
chave InChI
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)