1.06663
di-Sodium tartrate dihydrate
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
di-Sodium tartrate dihydrate, di-Sodium tartrate dihydrate, Tartaric acid sodium salt dihydrate
About This Item
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (perchloric acid titration)
Formulário
powder
pH
8 (25 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
290 g/L
densidade
1.82 g/cm3
densidade volumétrica
460 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
chave InChI
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Nota de análise
pH-value (5 %; water): 7.0 - 8.0
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1