Documentos Principais
1604585
USP
RivaroxabanRelated Compound H
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(S)-4,5-Dichloro-N-({2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholino)phenyl]oxazolidin-5-yl}methyl)thiophene2-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H17Cl2N3O5S
Número CAS:
Peso molecular:
470.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1604585 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
família API
rivaroxaban
embalagem
pkg of 20 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c(c(cc1C(=O)NC[C@@H]2OC(=O)N(C2)c3ccc(cc3)N4CCOCC4=O)Cl)Cl
InChI
1S/C19H17Cl2N3O5S/c20-14-7-15(30-17(14)21)18(26)22-8-13-9-24(19(27)29-13)12-3-1-11(2-4-12)23-5-6-28-10-16(23)25/h1-4,7,13H,5-6,8-10H2,(H,22,26)/t13-/m0/s1
chave InChI
CCLKYVZRBJQFLK-ZDUSSCGKSA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
RivaroxabanRelated Compound H USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)