1604541
USP
Rivaroxaban R-enantiomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(R)-5-Chloro-N-({2-oxo-3-[4-(3-oxomorpholino)phenyl]oxazolidin-5-yl} methyl)thiophene-2-carboxamide
About This Item
Produtos recomendados
família API
rivaroxaban
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m1/s1
chave InChI
KGFYHTZWPPHNLQ-CQSZACIVSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3