1604348
USP
Riluzole Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-(Trifluoromethoxy)aniline, α,α,α-Trifluoro-p-anisidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
riluzole
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.463 (lit.)
p.e.
73-75 °C/10 mmHg (lit.)
densidade
1.32 g/mL at 20 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
chave InChI
XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Riluzole
- Riluzole Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
177.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
81 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)