1601725
USP
Residual Solvent Class 2 - Nitromethane
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Nitromethane solution, Nitromethane in dimethyl sulfoxide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])C
InChI
1S/CH3NO2/c1-2(3)4/h1H3
chave InChI
LYGJENNIWJXYER-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
87.00 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)