1585006
USP
Pyrazinamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Pyrazinecarboxamide, Pyrazinamide, Pyrazinoic acid amide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pyrazinamide
fabricante/nome comercial
USP
pf
189-191 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H5N3O/c6-5(9)4-3-7-1-2-8-4/h1-3H,(H2,6,9)
chave InChI
IPEHBUMCGVEMRF-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Pyrazinamide Tablets
- Pyrazinamide Compounded Oral Suspension
- Rifampin, Isoniazid, and Pyrazinamide Tablets
- Rifampin, Isoniazid, Pyrazinamide, and Ethambutol Hydrochloride Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)