SML1290
PA-824
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(6S)- 6,7-Dihydro-2-nitro-6-[[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methoxy]-5H-Imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (6S)-2-Nitro-6-{[4-(trifluoromethoxy)benzyl]oxy}-6,7-dihydro-5H-imidazo[2,1-b][1,3]oxazine, (S)-PA 824, PA 824, Pretomanid
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
atividade óptica
[α]/D -40 to -48°, c = 1 in methanol
cor
white to brown
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C14H12F3N3O5/c15-14(16,17)25-10-3-1-9(2-4-10)7-23-11-5-19-6-12(20(21)22)18-13(19)24-8-11/h1-4,6,11H,5,7-8H2/t11-/m0/s1
chave InChI
ZLHZLMOSPGACSZ-NSHDSACASA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3