1568095
USP
Proguanil Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-(3-Chlorophenyl)-5-isopropylbiguanide monohydrochloride
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
proguanil
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-4-8(12)6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
chave InChI
TUBIBEKUWYLPLO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3