1568062
USP
Proguanil Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1,5-Bis(1-methylethyl)biguanide monohydrochloride
About This Item
grau
pharmaceutical primary standard
família API
proguanil
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N(C(=NC(C)C)N)C(=NC(C)C)N
InChI
1S/C8H19N5.ClH/c1-5(2)11-7(9)13-8(10)12-6(3)4;/h5-6H,1-4H3,(H5,9,10,11,12,13);1H
chave InChI
BKFUVMLPDXIDPQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Proguanil Hydrochloride
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)