PHR3115
Proguanil Related Compound A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinônimo(s):
1-Cyano-3-isopropylguanidine, N-Cyano-N′-(1-methylethyl)guanidine, NSC 643485
About This Item
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to USP 1568028
família API
proguanil
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 50 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C5H10N4/c1-4(2)9-5(7)8-3-6/h4H,1-2H3,(H3,7,8,9)
chave InChI
SRUGWSFEPMKUAK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)