1559629
USP
Pregabalin Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(3R)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
pregabalin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m1/s1
chave InChI
AYXYPKUFHZROOJ-SSDOTTSWSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3