1548225
USP
Potassium citrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Potassium citrate tribasic monohydrate, Citric acid tripotassium salt, Tripotassium citrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
potassium citrate
fabricante/nome comercial
USP
pf
275 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
chave InChI
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1