C8385
Potassium citrate tribasic monohydrate
≥98% (GC/titration)
Ensaio
≥98% (GC/titration)
Formulário
powder
perda
3.0-6.0% loss on drying
pH
8.0-9.5
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
chave InChI
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)