1547936
USP
Polysorbate 40
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol sorbitan monopalmitate, Polyoxyethylene sorbitanmonopalmitate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
polysorbate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
chave InChI
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1