Documentos Principais
1478877
USP
N-Formil-L-leucina (3S,4R,6S)-3-hexil-2-oxo-6-undeciltetra-hidro-2H-piran-4-il éster
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
N-Formyl-L-leucine (3S,4R,6S)-3-hexyl-2-oxo-6-undecyltetrahydro-2H-pyran-4-yl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H53NO5
Número CAS:
Peso molecular:
495.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
família API
orlistat
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
N([C@@H](CC(C)C)C(=O)O[C@H]1[C@@H](C(=O)O[C@H](C1)CCCCCCCCCCC)CCCCCC)C=O
InChI
1S/C29H53NO5/c1-5-7-9-11-12-13-14-15-16-18-24-21-27(25(28(32)34-24)19-17-10-8-6-2)35-29(33)26(30-22-31)20-23(3)4/h22-27H,5-21H2,1-4H3,(H,30,31)/t24-,25-,26-,27+/m0/s1
chave InChI
IYWNIYFHQZQPBP-YIPNQBBMSA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Orlistat Related Compound Solution USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Orlistat
  • Orlistat Capsules
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)