1477411
USP
Octocrylene
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Ethylhexyl 2-cyano-3,3-diphenylacrylate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
octocrylene
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.567 (lit.)
p.e.
218 °C/1.5 mmHg (lit.)
pf
−10 °C (lit.)
densidade
1.051 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC(CC)COC(=O)\C(C#N)=C(/c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C24H27NO2/c1-3-5-12-19(4-2)18-27-24(26)22(17-25)23(20-13-8-6-9-14-20)21-15-10-7-11-16-21/h6-11,13-16,19H,3-5,12,18H2,1-2H3
chave InChI
FMJSMJQBSVNSBF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Exoneração de responsabilidade
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)