Documentos Principais
1463746
USP
Nimbolide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(Methyl (2aR,5aR,6S,6aR,8R,9aR,10aS,10bR,10cR)-8-(furan-3-yl)-(2a,5a,6,6a,8,9,9a,10a,10b,10c)- decahydro-2a,5a,6a,7-tetramethyl-2,5-dioxo-2H,5H-cyclopenta[d′]naphtho[1,8-bc:2,3-b′]difuran-6- acetate)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H30O7
Número CAS:
Peso molecular:
466.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
pharmaceutical primary standard
Agency
USP
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1cc(cc1)[C@@H]2C[C@H]3O[C@@H]4[C@@H]5OC(=O)[C@]6([C@H]5[C@@]([C@H]([C@@]4(C3=C2C)C)CC(=O)OC)(C(=O)C=C6)C)C
chave InChI
JZIQWNPPBKFOPT-LSYMHUITSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets, have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Outras notas
USP issued SDS can be found here
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)