1458019
USP
Neomycin B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(2-Deoxy-4-O-(2,6-diamino-2,6-dideoxy-a-D-glucopyranosyl)-5-O-[3-O-(2,6-diamino-2,6-dideoxy-b-L-idopyranosyl)-b-D-ribofuranosyl]-D-streptamine sulfate)
About This Item
Produtos recomendados
família API
neomycin
embalagem
pkg of 150 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)O.N[C@H]1[C@H](O[C@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CN)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]2O)O[C@H]3[C@@H]([C@H](C[C@H]([C@@H]3O)N)N)O[C@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4N)O)O)CN)CO
InChI
1S/C23H46N6O13.H2O4S/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22;1-5(2,3)4/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2;(H2,1,2,3,4)/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1
chave InChI
OIXVKQDWLFHVGR-WQDIDPJDSA-N
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)