Documentos Principais
1419109
USP
Methoxy Polyethylene Glycol Aldehyde, 20kDa
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Fórmula linear:
(C2H4O)nC4H8O2
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
peso molecular
20 kDa±2 kDa
embalagem
pkg of 500 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCOC)CCC=O
InChI
1S/C6H12O3/c1-8-5-6-9-4-2-3-7/h3H,2,4-6H2,1H3
chave InChI
PVMNWBRYHQDVIN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
This product is part of the USP Biologics program.
Sales restrictions may apply.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)