1357067
USP
Leflunomide Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
5-Methylisoxazole-4-(3-trifluoromethyl)carboxanilide, 5-Methyl-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-isoxazolecarboxamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
leflunomide
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=C(C)ON=C1)NC2=CC=CC(C(F)(F)F)=C2
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-3-8(5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
chave InChI
KBFQQKBZIFSAMY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3