Documentos Principais
94687
Supelco
Everolimus
analytical standard
Sinônimo(s):
42-O-(2-Hydroxyethyl)rapamycin
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 1.447,00
R$ 1.447,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 1.447,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C53H83NO14
Número CAS:
Peso molecular:
958.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
R$ 1.447,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥75.0% (qNMR)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C([C@@]1(O)[C@H](C)CC[C@](C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C2=O)([H])O1)=O)N3[C@H](C(O[C@@]([C@@H](C[C@@]4([H])C[C@@H](OC)[C@H](OCCO)CC4)C)([H])CC([C@H](C)/C=C(C)/[C@@H](O)[C@H]2OC)=O)=O)CCCC3
InChI
1S/C53H83NO14/c1-32-16-12-11-13-17-33(2)44(63-8)30-40-21-19-38(7)53(62,68-40)50(59)51(60)54-23-15-14-18-41(54)52(61)67-45(35(4)28-39-20-22-43(66-25-24-55)46(29-39)64-9)31-42(56)34(3)27-37(6)48(58)49(65-10)47(57)36(5)26-32/h11-13,16-17,27,32,34-36,38-41,43-46,48-49,55,58,62H,14-15,18-26,28-31H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,33-17+,37-27+/t32-,34-,35-,36-,38-,39+,40+,41+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,53-/m1/s1
chave InChI
HKVAMNSJSFKALM-GKUWKFKPSA-N
Informações sobre genes
human ... FKBP1A(2280)
Descrição geral
Everolimus (RAD001), a derivative of rapamycin,[1] is commonly used as a drug for the inhibition of the mTOR pathway, affecting tumor cell division and angiogenesis.[2]
Aplicação
Everolimus may be used as a standard in the following clinical studies:
  • Investigation of its glucose-dependent growth-inhibitory property in breast cancer cell lines.[3]
  • Evaluate its possible antiproliferative effects in human bronchial carcinoids in primary culture.[4]
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Kidney,Testes
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Anti-tumor effects of everolimus and metformin are complementary and glucose-dependent in breast cancer cells
Ariaans G, et al.
BMC Cancer, 17(1), 232-232 (2017)
Phosphorylation of 4E-BP1 predicts sensitivity to everolimus in gastric cancer cells
Nishi T, et al.
Cancer letters, 331(2), 220-229 (2013)
Everolimus as a new potential antiproliferative agent in aggressive human bronchial carcinoids
Zatelli CM, et al.
Endocrine-Related Cancer, 17(3), 719-729 (2010)
Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside, 17(1), 232-232 (2016)