Y0000674
Leflunomide for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Leflunomide, 5-Methylisoxazole-4-(4-trifluoromethyl)carboxanilide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
leflunomide
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1oncc1C(=O)Nc2ccc(cc2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H9F3N2O2/c1-7-10(6-16-19-7)11(18)17-9-4-2-8(3-5-9)12(13,14)15/h2-6H,1H3,(H,17,18)
chave InChI
VHOGYURTWQBHIL-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... DHODH(1723)
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)