1335701
USP
Idarubicin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Idarubicin hydrochloride, (7S-cis)-9-Acetyl-7-[(3-amino-2,3,6-trideoxy-α-L-lyxo-hexopyranosyl)oxy]-7,8,9,10-tetrahydro-6,9,11-trihydroxy-5,12-naphthacenedione, 4-Demethoxydaunorubicin hydrochloride, DMDR, IMI-30, Idamycin
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
idarubicin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@]1(C[C@@](O)(Cc2c(O)c3C(=O)c4ccccc4C(=O)c3c(O)c12)C(C)=O)O[C@H]5C[C@H](N)[C@H](O)[C@H](C)O5
InChI
1S/C26H27NO9/c1-10-21(29)15(27)7-17(35-10)36-16-9-26(34,11(2)28)8-14-18(16)25(33)20-19(24(14)32)22(30)12-5-3-4-6-13(12)23(20)31/h3-6,10,15-17,21,29,32-34H,7-9,27H2,1-2H3/t10-,15-,16-,17-,21+,26-/m0/s1
chave InChI
XDXDZDZNSLXDNA-TZNDIEGXSA-N
Informações sobre genes
human ... TOP2A(7153)
Descrição geral
Aplicação
- Idarubicin Hydrochloride
- Idarubicin Hydrochloride Injection
- Idarubicin Hydrochloride for Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)