1298140
USP
Granisetron Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
1-Methylindazole-3-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
granisetron
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cn1nc(C(O)=O)c2ccccc12
InChI
1S/C9H8N2O2/c1-11-7-5-3-2-4-6(7)8(10-11)9(12)13/h2-5H,1H3,(H,12,13)
chave InChI
OVVDFORZEGKEJM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Granisetron Hydrochloride Tablets
- Granisetron Hydrochloride Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)