Documentos Principais
1268943
USP
Etonogestrel Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
18-Nor Etonogestrel
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
310.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
família API
etonogestrel
Formulário
neat
embalagem
pkg of 10 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@]1([C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@H]4CCC(=O)C=C4CC3)C(=C)C2)CC1)C)C#C
InChI
1S/C21H26O2/c1-4-21(23)10-9-18-17-7-5-14-11-15(22)6-8-16(14)19(17)13(2)12-20(18,21)3/h1,11,16-19,23H,2,5-10,12H2,3H3/t16-,17-,18-,19+,20-,21-/m0/s1
chave InChI
VBLPWTJRPURMLR-OLGWUGKESA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Etonogestrel Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Etonogestrel
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)