Documentos Principais
QC3050
Supelco
Residue (Whole-Volume) - WP
certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
bottle of 500 mL
fabricante/nome comercial
RTC QCI-079
concentração
100% in H2O
aplicação(ões)
environmental
Formato
matrix material
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Outras notas
Certificate of Analysis also includes values for the following testing:
  • Residue, total (TS)
  • Residue-filterable (TDS)
  • Residue-nonfilterable (TSS)
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Supelco
Supelco
QC1041
Minerals