Documentos Principais
1268819
USP
Etoposide Phosphate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
(5R,5aR,8aR,9S)-9-[4,6-O-(R)-Ethylidene-D-glucopyranosyloxy]-5,8,8a,9-tetrahydro-5-[3,5-dimethoxy-4-(phosphonooxy)phenyl]furo[3’,4’:6,7]naphtho[2,3-d]-1,3-dioxol-6(5aH)-one)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H33O16P
Número CAS:
Peso molecular:
668.54
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1268819 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
família API
etoposide
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
USP
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(Oc1c(cc(cc1OC)[C@H]2[C@@H]3[C@@H]([C@@H](c6c2cc7c(c6)OCO7)O[C@@H]4O[C@H]5[C@@H](O[C@@H](OC5)C)[C@@H]([C@H]4O)O)COC3=O)OC)(O)O
InChI
1S/C29H33O16P/c1-11-38-9-20-27(42-11)23(30)24(31)29(43-20)44-25-14-7-17-16(40-10-41-17)6-13(14)21(22-15(25)8-39-28(22)32)12-4-18(36-2)26(19(5-12)37-3)45-46(33,34)35/h4-7,11,15,20-25,27,29-31H,8-10H2,1-3H3,(H2,33,34,35)/t11-,15+,20-,21-,22+,23-,24-,25-,27-,29+/m1/s1
chave InChI
LIQODXNTTZAGID-OCBXBXKTSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Etoposide Phosphate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Etoposide Phosphate for Injection
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)