1265515
USP
Ethylene glycol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ethylene glycol, 1,2-Ethanediol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
2.1 (vs air)
pressão de vapor
0.08 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
752 °F
Lim. expl.
15.3 %
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.431 (lit.)
pb
195-198 °C
pf
−13 °C (lit.)
densidade
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Propylene Glycol
- Polyethylene Glycol 3350
- Noncrystallizing Sorbitol Solution
- Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil
- Maltitol Solution
- Sorbitol Solution
- Sorbitol Sorbitan Solution
- Dapagliflozin Propanediol
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - open cup