1238239
USP
Eprosartan Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-Thiophenepropionic acid, 3-(2-Thienyl)propionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
eprosartan
fabricante/nome comercial
USP
pf
46-49 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1cccs1
InChI
1S/C7H8O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,8,9)
chave InChI
MJPVYTKZYZPIQA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)