1238240
USP
Eprosartan Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(Thiophen-2-ylmethyl)malonic acid, (2-Thenyl)malonic acid, 2-(2-Thienylmethyl)propanedioic acid, NSC 39209
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
eprosartan
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C8H8O4S/c9-7(10)6(8(11)12)4-5-2-1-3-13-5/h1-3,6H,4H2,(H,9,10)(H,11,12)
chave InChI
PGGOEUVKDHKGKQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)