Documentos Principais
1235398
USP
Enanthic Acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Heptanoic acid, Enanthic acid, Oenanthic acid
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)5COOH
Número CAS:
Peso molecular:
130.18
Beilstein:
1744723
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1235398 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
4.5 (vs air)
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 20 °C)
família API
enanthic acid
Lim. expl.
10.1 %
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.4221 (lit.)
p.e.
223 °C (lit.)
pf
−10.5 °C (lit.)
densidade
0.918 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
chave InChI
MNWFXJYAOYHMED-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Enanthic Acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)