Documentos Principais
1225237
USP
Dopamine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H15NO2
Número CAS:
Peso molecular:
181.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
família API
dopamine
embalagem
pkg of 100 mg
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCc1cc(c(cc1)OC)OC
InChI
1S/C10H15NO2/c1-12-9-4-3-8(5-6-11)7-10(9)13-2/h3-4,7H,5-6,11H2,1-2H3
chave InChI
ANOUKFYBOAKOIR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Aplicação
Dopamine Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Dopamine Hydrochloride
Nota de análise
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
257.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
125 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)