1220539
USP
Dipyridamole Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2,2′-[(6-Chloro-4,8-di-1-piperidinylpyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl)imino]bisethanol, 2,2′-{[6-Chloro-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-2-yl]azanediyl}diethanol, 2-Diethanolamino-6-chloro-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dipyridamole
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nc2c(nc(nc2N4CCCCC4)N(CCO)CCO)c(n1)N3CCCCC3
InChI
1S/C20H30ClN7O2/c21-19-22-15-16(17(24-19)26-7-3-1-4-8-26)23-20(28(11-13-29)12-14-30)25-18(15)27-9-5-2-6-10-27/h29-30H,1-14H2
chave InChI
CWZFYGCEBHRUNO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)