1219008
USP
Diphenoxylate hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
diphenoxylate
fabricante/nome comercial
USP
controle de medicamentos
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].N3(CCC(CC3)(c4ccccc4)C(=O)OCC)CCC(c2ccccc2)(c1ccccc1)C#N.[H+]
InChI
1S/C30H32N2O2.ClH/c1-2-34-28(33)29(25-12-6-3-7-13-25)18-21-32(22-19-29)23-20-30(24-31,26-14-8-4-9-15-26)27-16-10-5-11-17-27;/h3-17H,2,18-23H2,1H3;1H
chave InChI
SHTAFWKOISOCBI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Oral Solution
- Diphenoxylate Hydrochloride and Atropine Sulfate Tablets
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)