1191204
USP
Didanosine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2′,3′-Dideoxyinosine, ddI, ddIno
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
didanosine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC=Nc23
InChI
1S/C10H12N4O3/c15-3-6-1-2-7(17-6)14-5-13-8-9(14)11-4-12-10(8)16/h4-7,15H,1-3H2,(H,11,12,16)/t6-,7+/m0/s1
chave InChI
BXZVVICBKDXVGW-NKWVEPMBSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
- Didanosine Delayed-Release Capsules
- Didanosine for Oral Solution
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)