Y0000442
Didanosine impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
2′,3′-Dideoxyadenosine, ddA
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
didanosine
fabricante/nome comercial
EDQM
pf
181-184 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H]3CC[C@@H](CO)O3
InChI
1S/C10H13N5O2/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7-2-1-6(3-16)17-7/h4-7,16H,1-3H2,(H2,11,12,13)/t6-,7+/m0/s1
chave InChI
WVXRAFOPTSTNLL-NKWVEPMBSA-N
Outras notas
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atendimento ao cliente