1187080
USP
Dibutyl phthalate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
n-Butyl phthalate, DBP, Phthalic acid dibutyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
densidade de vapor
9.6 (vs air)
pressão de vapor
1 mmHg ( 147 °C)
família API
dibutyl phthalate
temperatura de autoignição
756 °F
Lim. expl.
0.47 %, 236 °F
fabricante/nome comercial
USP
índice de refração
n20/D 1.492 (lit.)
pb
340 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
densidade
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCC
InChI
1S/C16H22O4/c1-3-5-11-19-15(17)13-9-7-8-10-14(13)16(18)20-12-6-4-2/h7-10H,3-6,11-12H2,1-2H3
chave InChI
DOIRQSBPFJWKBE-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
367.7 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
186.5 °C - open cup