1173257
USP
Desogestrel Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
3-Hydroxy-desogestrel, (3β,17α)-13-Ethyl-11-methylene-18,19-dinorpregn-4-en-20-yne-3,17-diol
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
desogestrel
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C22H30O2/c1-4-21-13-14(3)20-17-9-7-16(23)12-15(17)6-8-18(20)19(21)10-11-22(21,24)5-2/h2,12,16-20,23-24H,3-4,6-11,13H2,1H3/t16-,17-,18-,19-,20+,21-,22-/m0/s1
chave InChI
ZMLDTNLDYRJTAZ-GDLCRWSOSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Also, for use with USP monograph such as Desogestrel
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3