PHR2119
Norgestimate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinônimo(s):
Norgestimate, (17α)-17-(Acetyloxy)-13-ethyl-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one 3-oxime, Dexnorgestrel acetime
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nível de qualidade
Agency
traceable to Ph. Eur. Y0000725
traceable to USP 1471914
família API
norgestimate
Certificado de análise (CofA)
current certificate can be downloaded
embalagem
pkg of 500 mg
aplicação(ões)
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
CC[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=C\C(CC[C@H]34)=N\O)[C@@H]1CC[C@@]2(OC(C)=O)C#C
InChI
1S/C23H31NO3/c1-4-22-12-10-19-18-9-7-17(24-26)14-16(18)6-8-20(19)21(22)11-13-23(22,5-2)27-15(3)25/h2,14,18-21,26H,4,6-13H2,1,3H3/b24-17+/t18-,19+,20+,21-,22-,23-/m0/s1
chave InChI
KIQQMECNKUGGKA-NMYWJIRASA-N
Informações sobre genes
human ... PGR(5241)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Outras notas
Nota de rodapé
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)