1162556
USP
Dalfampridine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
4-Amino-3,5-dibromopyridine, 3,5-Dibromo-4-pyridinamine
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
dalfampridine
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Nc1c(Br)cncc1Br
InChI
1S/C5H4Br2N2/c6-3-1-9-2-4(7)5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
chave InChI
MNRBVTDLMUNVLD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3