1134426
USP
Clavulanate Lithium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Lithium clavulanate
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
potassium clavulanate
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].N21[C@H](O\C(=C/CO)\[C@@H]2C(=O)[O-])CC1=O
InChI
1S/C8H9NO5.Li/c10-2-1-4-7(8(12)13)9-5(11)3-6(9)14-4;/h1,6-7,10H,2-3H2,(H,12,13);/q;+1/p-1/b4-1-;/t6-,7-;/m1./s1
chave InChI
JMRXTGCDVQLAFM-JSYANWSFSA-M
Descrição geral
Aplicação
- Amoxicillin and Clavulanate Potassium for Oral Suspension
- Amoxicillin and Clavulanate Potassium Tablets
- Clavulanate Potassium
- Amoxicillin and Clavulanic Acid Extended-Release Tablets
- Ticarcillin for Injection
Nota de análise
Outras notas
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)