Documentos Principais
1134324
USP
Análogo de ciprofloxacino etilenodiamina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Ácido 7-[(2-Aminoetil)amino]-1-ciclopropil-6-fluoro-1,4-di-hidro-4-oxo-3-quinolinocarboxílico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16FN3O3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
341.77
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
O produto 1134324 é um produto específico do cliente e não está disponível para venda na Internet. Entre em contato com a assistência técnica
grau
pharmaceutical primary standard
família API
ciprofloxacin
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc2c(cc1NCC[N+H3])N(C=C(C2=O)C(=O)O)C3CC3.[Cl-]
InChI
1S/C15H16FN3O3.ClH/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H
chave InChI
ODOFTUIHVVTJRI-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Este produto é fornecido conforme entregue e especificado pela farmacopeia publicadora. Todas as informações fornecidas em respaldo a este produto, inclusive a sua FISPQ e eventuais folhetos de informações sobre o produto, foram desenvolvidos e publicados sob a autoridade da farmacopeia publicadora. Para maiores informações e assistência, vá para o site da farmacopeia publicadora.
Aplicação
Padrão de referência USP de etilenodiamina de ciprofloxacino análogo, destinado ao uso em testes e ensaios de qualidade especificados, conforme especificado nos compêndios da USP. Além disso, para uso com monografias da USP, como:
  • Injeção de ciprofloxacino
  • Ciprofloxacino
  • Comprimidos de ciprofloxacino
  • Solução oftálmica de ciprofloxacino
  • Pomada oftálmica de ciprofloxacino
  • Suspensão otológica de ciprofloxacino e dexametasona
  • Comprimidos de liberação prolongada de ciprofloxacino
Nota de análise
Estes produtos são destinados somente ao uso em testes e ensaios. Eles não se destinam à administração a seres humanos ou animais, e não podem ser usados para diagnóstico, tratamento ou cura de doenças de qualquer tipo.  ​
Outras notas
Pode haver restrições à venda.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Ciprofloxacin Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(1), 1015-1015 (2017)
Ciprofloxacin Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 35(4), 1012-1012 (2018)
Ciprofloxacin Ophthalmic Solution
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(3) (2020)
Ciprofloxacin Ophthalmic Ointment
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 45(6) (2021)
Ciprofloxacin Extended-Release Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 37(6), 1017-1017 (2015)
Conteúdo relacionado
Faça o pedido de uma ampla variedade de materiais padrão de referência primários altamente caracterizados para uso com as monografias da USP-NF para o teste de substâncias medicamentosas e formas de dosagem, excipientes farmacêuticos, ingredientes alimentícios e suplementos dietéticos.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.