1133853
USP
Cidofovir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Cidofovir hydrate, (S)-1-[3-hydroxy-2-(phosphonylmethoxy)propyl]cytosine, (S)-HPMPC; Cidovir, HPMPC, Vistide
About This Item
Produtos recomendados
grau
pharmaceutical primary standard
família API
cidofovir
fabricante/nome comercial
USP
aplicação(ões)
pharmaceutical
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.NC1=NC(=O)N(C[C@@H](CO)OCP(O)(O)=O)C=C1
InChI
1S/C8H14N3O6P.H2O/c9-7-1-2-11(8(13)10-7)3-6(4-12)17-5-18(14,15)16;/h1-2,6,12H,3-5H2,(H2,9,10,13)(H2,14,15,16);1H2/t6-;/m0./s1
chave InChI
KLJYJZIIJLYJNN-RGMNGODLSA-N
Descrição geral
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de análise
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3